Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hjerne-hjerte infusionsbouillon
Beskrivelse
Brain Heart Infusion Bouillon er et meget næringsrigt, generelt medium til vækst af omhyggelige mikroorganismer fra kliniske prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2 to 25°C |
| Format | Universal bottle |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Broth |
| Fyld vægt | 9.0-9.3g |
| Emballagetype | Twenty-four universal bottles with screw cap closures in a box. |
| Mængde | 24/Pk. |