Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hjerne-hjerte infusionsbouillon
Artikelnummer. 12716919
Skift visning
Fyld vægt:
100 to 101.5 g
9.0-9.3g
Format:
125 mL Sirop Bottle
Universal bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld vægt Format unitSize
12716919 100 to 101.5 g 125 mL Sirop Bottle Pakke med 10
12756959 9.0-9.3g Universal bottle Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12716919 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO1230M
Edge
Et meget næringsrigt, alsidigt medium til vækst af omhyggelige mikroorganismer fra kliniske prøver.
Brain Heart Infusion Bouillon er et meget næringsrigt, generelt medium til vækst af omhyggelige mikroorganismer fra kliniske prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Straw
Indhold og opbevaring 2°C to 25°C
Format 125 mL Sirop Bottle
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Microbiology Media
Fyld vægt 100 to 101.5 g
Emballagetype 10 Sirop Bottles with Screw Cap Closures/Box
Mængde 10/Pk.