Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brain Heart Infusion Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. p-6081000
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469668 500 g 500g
12751680 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469668 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM1135B
Dyrk streptokokker, Neisseria og andre kræsne organismer med dette meget nærende medium.
Dyrk streptokokker, Neisseria og andre kræsne organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Infusion Bouillon (Dehydreret). Mediet er meget nærende og godt bufret for at understøtte væksten af en bred vifte af organismer. Det anbefales til bloddyrkningsarbejde til isolering og dyrkning af patogene svampe.
Dyrk en bred vifte af organismer med Brain Infusion Bouillon:
  • Bruges som vækst- og suspensionsmedium til stafylokokker ved test af koagulaseproduktion.
  • Tilsæt 10 % defibrilleret blod til isolering og dyrkning af patogene svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brain Heart Infusion Bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,5L medium