Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brain Heart Infusion Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. 12751680
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 12751680
Brand: Thermo Scientific™ CM1135R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk streptokokker, Neisseria og andre kræsne organismer med dette meget nærende medium.
Dyrk streptokokker, Neisseria og andre kræsne organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Infusion Bouillon (Dehydreret). Mediet er meget nærende og godt bufret for at understøtte væksten af en bred vifte af organismer. Det anbefales til bloddyrkningsarbejde til isolering og dyrkning af patogene svampe.
Dyrk en bred vifte af organismer med Brain Infusion Bouillon:
  • Bruges som vækst- og suspensionsmedium til stafylokokker ved test af koagulaseproduktion.
  • Tilsæt 10 % defibrilleret blod til isolering og dyrkning af patogene svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brain Heart Infusion Bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 2.5 kg
Udbytte Til 67,6L medium