Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Heart Infusion Broth
Fyld vægt:
100 to 101.5 g
9.0-9.3g
Format:
125 mL Sirop Bottle
Universal bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 24
Beskrivelse
Brain Heart Infusion Broth is a highly nutritious, general-purpose medium for the growth of fastidious microorganisms from clinical samples.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2 to 25°C |
| Format | Universal bottle |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Broth |
| Fyld vægt | 9.0-9.3g |
| Emballagetype | Twenty-four universal bottles with screw cap closures in a box. |
| Mængde | 24/Pk. |