Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brain Heart Infusion Agar (Dehydreret)
Artikelnummer. 11934102
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11934102
Brand: Thermo Scientific™ CM1136B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk kræsne organismer med dette meget nærende medium.
Dyrk kræsne organismer med meget nærende Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Heart Infusion Agar (Dehydreret). Brain Heart Infusion Agar anbefales til dyrkning af streptokokker, Neisseria og andre kræsne organismer.
Dyrk en bred vifte af organismer med Brain Heart Infusion Agar.
  • Anbefales til isolering, hvis Neisseria gonorrhoeae 1 .
  • Med tilsætning af blod og antibiotika er mediet velegnet til isolering af vævsfasen af Histoplasma capsulatum og andre patogene svampe, herunder Coccidiodes immitis2, 3 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, BSI, FDA, IDF, ISO , USDA.
Oversigt Brain Heart Infusion Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 10,6L medium