Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bismuth Sulphite Agar (Modificeret Wilson& Blair Medium) (Dehydreret)
Artikelnummer. 11973382
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11973382
Brand: Thermo Scientific™ CM0201B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler Salmonella typhi og andre salmonllae fra patologisk materiale, spildevandsforsyninger, fødevarer og andre produkter med dette medium.
Isoler Salmonella typhi og andre salmonellae fra patologisk materiale, spildevandsforsyninger, fødevarer og andre produkter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bismuth Sulphite Agar (Modificeret Wilson& Blair Medium) (Dehydreret). Bismuth Sulphite Agar er en modifikation af det originale Wilson og Blair 1 Medium og er særligt anvendelig til isolering af laktose-fermenterende salmonellae. Tilstedeværelsen af bismuthsulfit og strålende grønt gør dette medium meget selektivt for salmonellae.
Salmonellainfektion (salmonellose) er en almindelig bakteriel sygdom, der påvirker tarmkanalen. Salmonellabakterier lever typisk i dyrs og menneskers tarme og udskilles gennem afføring. Mennesker bliver oftest inficeret gennem forurenet vand eller mad.
Bismuth Sulphite Agar er et selektivt medium til isolering og foreløbig identifikation af Salmonella typhi og andre salmonellae fra patologisk materiale, spildevand, vandforsyninger, fødevarer og andre produkter, der mistænkes for at indeholde disse patogener.
  • Selektiv: Bismuthsulfit fungerer sammen med brillant grønt som et selektivt middel, der gør mediet selektivt for salmonella, mens det undertrykker væksten af coliforme bakterier.
  • Let at læse: Salmonellae vokser typisk som sorte kolonier med en omgivende metallisk glans som følge af hydrogensulfidproduktion og reduktion af sulfit til sort ferrisulfid.
Atypiske kolonier kan forekomme, hvis mediet er stærkt podet med organisk materiale. En sådan situation kan forhindres ved at suspendere prøven i sterilt saltvand og bruge supernatanten til podning.
Det frisklavede medium har en stærk hæmmende virkning 2 og er velegnet til stærkt forurenede prøver. Opbevaring af de hældte plader ved °4 C i 3 dage får mediet til at ændre farve til grønt, hvilket gør det mindre selektivt med små mængder salmonellae, der genfindes 3 . Til genopretning af Salmonella typhi anbefales sidstnævnte teknik dog ikke 4 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Maksimal holdbarhed er 12 måneder.
Oversigt Bismuth Sulphite Agar (modificeret Wilson og Blair Medium)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 25,0L medium