Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) Salmonella
Artikelnummer. 11473969
Skift visning
Mængde:
60 prøver
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473969 60 prøver 60 tests
1 options
Artikelnummer. 11473969 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ID0570M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    1391.44 DKK / 60 tests
    Spare 878.56 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hurtigt differentiere Salmonella spp. fra andre organismer, der udviser lignende kolonialt udseende med denne hurtige kolorimetriske test.
Hurtigt differentiere Salmonella spp. fra andre organismer, der udviser lignende kolonialt udseende på almindelige selektive Salmonella- medier med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemisk identifikationssystem (O.B.I.S. ) Salmonella. Denne hurtige kolorimetriske test giver enkle og hurtige resultater for tilstedeværelsen af Salmonella spp., hvilket reducerer behovet for en fuldstændig biokemisk identifikation af mistænkte kolonier.
Identifikation af Salmonella spp. er afhængig af manglen på pyroglutamylaminopeptidase (PYRase) og nitrophenylalanindeaminase (NPA) aktivitet i Salmonella spp.
Slægten Salmonella består af over 2.400 serotyper, der kan forårsage akut infektiøs gastroenteritis, ofte forbundet med madforgiftning. Da mange Salmonella -arter inficerer husdyr, enten klinisk eller subklinisk, stammer tilfælde af Salmonella- madforgiftning normalt fra animalske kilder.
Bruge O.B.I.S. Salmonella for at reducere behovet for en fuldstændig biokemisk identifikation af mistænkte kolonier på almindelige selektive Salmonella- medier.
  • Enkel —nem at implementere
  • Hurtige —resultater i 6 minutters testning af mistænkte kolonier
  • Ikke-kræftfremkaldende substrater
Identifikation af Salmonella spp. er afhængig af primær isolering af organismen på selektive enteriske medier. Der er imidlertid flere andre slægter blandt Enterobacteriaceae , der også er i stand til at vokse på sådanne medier, og som kan have lignende kolonimorfologi som Salmonellae . Manglen på PYRase og NPA aktivitet i Salmonella spp. kan bruges til at differentiere dem fra Citrobacter spp., som har PYRase-aktivitet; 1, 2, 3 og Proteus , Morganella og Providencia spp., som har NPA-aktivitet 4 .
Vi har udviklet et nyt system til PYRase-testning 5 ved hjælp af et ikke-kræftfremkaldende substrat som reaktion på sundhedsproblemer forbundet med brugen afβ -naphthylamide (et potent kræftfremkaldende stof) 6 . PYRase-området på O.B.I.S. Salmonella er imprægneret med L-pyroglutaminsyre 7-amino-4-methylcoumarin (7AMC) 5 . Dimethylaminocinnamaldehyd bruges som et farveudviklingsreagens. Den enzymatiske hydrolyse af substratet frembringer en lilla farve ved tilsætning af O.B.I.S. PYR Udviklingsløsning 5 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt O.B.I.S. Salmonella
Detekterbare analytter Salmonella antigen
Type Salmonella testsæt
Inkluderer O.B.I.S.Salmonella testkort, O.B.I.S. PYR udvikler løsning, O.B.I.S. bufferopløsning, brugsanvisning
Mængde 60 prøver
Målorganismeklasse Salmonella