Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts No. 3
Artikelnummer. 10423863
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. 10423863
Brand: Thermo Scientific™ LP0056J
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Normal arbejdskoncentration 0,15 % w/v. Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Galdesalte nr. 3
Form Pulver
Produkttype Galdesalte
Mængde 250 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BILE SALTS No 3 L56
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid