Få mere at vide
Thermo Scientific™ BiGGY Agar (Nickerson Medium) (Dehydreret)
Artikelnummer. 10780894
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10780894
Brand: Thermo Scientific™ CM0589B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og formodentlig identificer Candida -arter med dette selektive medium.
Isoler og formodentlig identificere Candida-arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ BiGGY Agar (Nickerson Medium) (Dehydreret). BiGGY, Bismuth Sulphite Glucose Glycine Yeast Agar, er baseret på formuleringen udviklet af Nickerson 1 og er et meget selektivt medium, der hæmmer det meste af den konkurrerende flora.
Alvorlige infektioner på grund af Candida - arter bliver stadig mere udbredte. Dette giver særlige problemer på grund af den stigende forekomst af non- albicans spp. og fremkomsten af non- albicans isolater, der er resistente over for både amphotericin B og de nyere azoler 2 .
Brug BiGGY Agar til isolering og identifikation af Candida-arten.
  • Selektiv: Tilstedeværelsen af bismuthsulfitkompleks i mediet giver en høj grad af selektivitet til mediet, og de fleste bakteriestammer hæmmes på BIGGY Agar.
  • Kan bruges til isolering og formodet identifikation af Candida albicans og Candida tropicalis fra sputum 3,4 og vaginale udstrygninger 5
  • Anbefalet medium til kvalitetsvurdering af farmaceutiske og kosmetiske produkter 6
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BiGGY Agar (Nickerson Medium)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 11,9L medium
Kun til laboratoriebrug