Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bacillus Cereus Enterotoxin Reversed Passive Latex Agglutination Kit (BCET)– RPLA)
Artikelnummer. 11498299
Skift visning
Mængde:
20 test/sæt
Pakningsstørrelse:
20 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498299 20 test/sæt 20 tests
1 options
Artikelnummer. 11498299 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TD0950A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Detekter hurtigt Bacillus cereus enterotoxin (diarrétype) i fødevarer og kulturfiltrater med denne omvendte passive agglutinationsanalyse.
Detekterer hurtigt Bacillus cereus enterotoxin (diarrétype) i fødevarer og kulturfiltrater med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus Cereus Enterotoxin Reversed Passive Latex Agglutination Kit. Teknikken med omvendt passiv latexagglutination (RPLA) gør det muligt at påvise opløselige antigener såsom bakterielle toksiner i et agglutinationsassay.
BCET-RPLA-testen kan bruges til at påvise B. cereus enterotoxin i en række fødevarer og til at give et semikvantitativt resultat. Testen kan også bruges til at påvise enterotoksinproduktion af isolater af B. cereus dyrket i kultur.
Bacillus cereus er en almindelig beboer i mange forskellige miljøer og kan nemt forurene fødevarer. Hvis forurenede fødevarer ikke afkøles tilstrækkeligt efter tilberedning, og der går længere tid mellem tilberedning og indtagelse af fødevarer, kan overlevende varmebestandige sporer spire, hvilket gør organismen i stand til at formere sig og producere toksiner. Under disse omstændigheder kan B cereus forårsage madforgiftning.
Brug Bacillus cereus Enterotoxin RPLA-test til enkel og semikvantitativ påvisning af stafylokokkenterotoksiner i fødevareprøver.
  • Enkel– let at implementere
  • Visuel– letlæselige resultater
I et standardagglutinationsassay reagerer det opløselige antistof med et partikelformet antigen, såsom bakterieceller. I en omvendt agglutinationsanalyse reagerer antistoffet, som er bundet til partikler, dog med det opløselige antigen. Partiklerne (i dette tilfælde latex) spiller ikke selv en rolle i reaktionen, og de er derfor passive. Tværbindingen af latexpartiklerne ved den specifikke antigen/antistofreaktion resulterer i den synlige latexagglutinationsreaktion.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt BCET-RPLA Toxin Detection Kit
Emballagetype 1 sæt
Mængde 20 test/sæt