Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker RPF agarbase
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
De Oxoid Baird-Parker RPF Agar Base er et selektivt medium til isolering og optælling af koagulasepositive stafylokokker fra fødevarer.
- Til brug med RPF-tilskud, delnr. SR0122A
- Brug ikke æggeblomme Tellurite Emulsion
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: ISO , NMKL. |
| Oversigt | Baird-Parker Agar Base, RPF |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 7,1L medium |
Kun til laboratoriebrug