Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker Agar
Artikelnummer. p-6252091
Mængde:
10/Pk.
Medietype:
Baird-Parker Agar
Fyld vægt:
17,5 g± 5 %
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12513946
Brand: Thermo Scientific™ PO5014A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler og opregn nemt Staphylococcus aureus med meget selektive og følsomme medier, der er klar til brug.
Isoler og opregn Staphylococcus aureus med klar til brug, meget selektiv og følsom Thermo Scientific™ Baird-Parker Agar. Mediet hjælper med at genoprette beskadigede celler til formodet identifikation af Staphylococcus aureus i fødevareprøver.
Baird-Parker Agar medium anbefales bredt af nationale og internationale organer (ISO 6888-1) til isolering af Staphylococcus aureus1 .
  • Staphylococcus aureus danner karakteristiske grå-sorte skinnende kolonier med omkringliggende klare zoner
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
  • Formuleringen er i overensstemmelse med ISO 6888-1
Baird-Parker 2 udviklede dette medium fra tellurit-glycin-formuleringen af Zebovitz et al.3 og forbedrede dens pålidelighed til at isolere Staphylococcus aureus fra fødevarer. Tilsætningen af natriumpyruvat beskytter beskadigede celler og hjælper deres genopretning 4 og æggeblommeemulsion fungerer som et diagnostisk middel.
De selektive midler, glycin, lithium og tellurit, er omhyggeligt afbalanceret for at undertrykke væksten af de fleste bakterier, der findes i fødevarer, uden at hæmme Staphylococcus aureus .
Æggeblommeemulsion gør mediet gult og uigennemsigtigt. Staphylococcus aureus reducerer tellurit til at danne grå-sorte skinnende kolonier og producerer derefter klare zoner omkring kolonierne ved proteolytisk virkning. Ved yderligere inkubation danner de fleste stammer af Staphylococcus aureus uigennemsigtige haloer omkring kolonierne.
Nogle stammer af Staphylococcus saprophyticus kan også producere både klare zoner og uigennemsigtige haloer, men kan skelnes ved den længere inkubationstid, der kræves 5 .
Kolonier, der er typiske for Staphylococcus aureus, men uden en æggeblommereaktion, bør også testes for koagulaseproduktion 6 . Æggeblommereaktion negative stammer af Staphylococcus aureus kan forekomme i nogle fødevarer, især ost.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering, anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Baird-Parker Agar
Produkttype Agar
Fyld vægt 17,5 g± 5 %
Emballagetype Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning
Mængde 10/Pk.