Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus Cereus selektivt supplement
Mængde:
10 x 50.000 IE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Bacillus Cereus Selektivt Supplement (Polymyxin B Supplement) leveres 50.000 IE/hætteglas til hæmning af gramnegative bakterier.
- Kan tilføjes til Bacillus cereus selektiv agarbase, delnr. CM0617B og MYP Agar Base, delnr. CM0929B
- Hvert hætteglas supplerer 500 ml medium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bacillus Cereus selektivt supplement |
| Form | Frysetørret |
| Produkttype | Selektivt tillæg |
| Mængde | 10 x 50.000 IE |
| Udbytte | Hvert hætteglas til 500mL medium |
| Arter | Bacillus cereus |