Få mere at vide
Thermo Scientific™ Azid Dextrose Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. 11439778
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11439778
Brand: Thermo Scientific™ CM0868B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Påvis enterokokker i vand- og spildevandsprøver med dette selektive medium.
Påvis enterokokker i vand- og spildevandsprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Azid Dextrose Bouillon (Dehydreret). En blanding af pepton og glucose i mediet gør Azide Dextrose Bouillon meget nærende, og natriumchlorid opretholder den osmotiske ligevægt. Natriumazid virker som en hæmmer af Gram-negative organismer 1,2,3 , og koncentrationen af natriumazid, der anvendes i mediet, giver optimal beskyttelse af enterokokkerne, mens den i vid udstrækning undertrykker den Gram-negative flora. Fosfatbuffersystemet styrer pH.
Enterokokker er en del af den normale tarmflora hos mennesker og dyr. De har længe været anerkendt som vigtige menneskelige patogener og bliver det i stigende grad. Tilstedeværelsen af enterokokker tjener som en indikator for fækal forurening. Enterokokker er bedre indikatorer end Escherichia coli for spildevandsforurening i klorerede vand, fordi de har en større modstandsdygtighed over for klor.
Azid Dextrose bouillon anbefales til påvisning af enterokokker i vand og spildevand 4 .
  • Selektiv: natriumazid i mediet virker som en hæmmer af gramnegative organismer, samtidig med at den giver optimal beskyttelse til enterokokker.
  • Anbefales til kvantitativ bestemmelse af enterokokker i vand, spildevand, fødevarer og andre materialer, der mistænkes for at være kontaminerede med spildevand 1 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Azid Dextrose Bouillon
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 14,0L medium
Produktidentifikator
  • AZIDE DEXTROSE BROTH Rothe
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium azide
Kun til laboratoriebrug