Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimikrobiel modtagelighed Dispenser til individuel disk
Artikelnummer. 10609174
Skift visning
Mængde:
6 Ejektorer/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10609174 6 Ejektorer/Pk. Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10609174 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HP0053A
 Begrænset vare
På lager
Placer antimikrobielle følsomhedsdiske nøjagtigt på dit foretrukne medie, når du udfører manuelle antimikrobielle følsomhedstestmetoder.
Placer antimikrobielle følsomhedsdiske nøjagtigt på dit foretrukne medie, når du udfører manuelle antimikrobielle følsomhedstestmetoder ved hjælp af en selvtamping Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimikrobiel modtagelighed Dispenser til individuel disk.
En af de enkleste og mest udbredte metoder til følsomhedstestning, diskdiffusion er ekstremt fleksibel og tilbyder en bred vifte af antibiotika og koncentrationer, som nemt kan ændres efter behov.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kun til brug med Oxoid Antimikrobielle følsomhedsskiver
Oversigt Oxoid Antimikrobiel modtagelighed individuel diskdispenser
Produkttype Individuel Dispenser
Mængde 6 Ejektorer/Pk.