Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser for antimikrobiel modtagelighed
Artikelnummer. 10210673
Skift visning
Antal steder:
6 Oxoid Diskkassetter
8 Oxoid Diskkassetter
Til brug med (udstyr):
100 mm diameter plader
90 mm diameter plader
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10210673 6 Oxoid Diskkassetter 90 mm diameter plader Hver
10290333 8 Oxoid Diskkassetter 90 mm diameter plader Hver
12657118 8 Oxoid Diskkassetter 100 mm diameter plader -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10210673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ST6090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5770.00 DKK
    5463.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 306.01 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Placer antimikrobielle følsomhedsdiske nøjagtigt på dit foretrukne medie, når du udfører manuelle antimikrobielle følsomhedstestmetoder.
Placer antimikrobielle følsomhedsdiske nøjagtigt på dit foretrukne medie, når du udfører manuelle antimikrobielle følsomhedstestmetoder ved hjælp af en selvtamping Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser for antimikrobiel modtagelighed.
En af de enkleste og mest udbredte metoder til følsomhedstestning, diskdiffusion er ekstremt fleksibel og tilbyder en bred vifte af antibiotika og koncentrationer, som nemt kan ændres efter behov.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kun til brug med Oxoid Antimikrobielle følsomhedsskiver
Oversigt Oxoid Dispenser til antimikrobiel modtagelighed
Produkttype Dispenser til antimikrobiel modtagelighed
Til brug med (udstyr) 90 mm diameter plader
Antal steder 6 Oxoid Diskkassetter
Emballagetype 1 Dispenser/Pk.
Kun til brug med Oxoid™ Antimikrobielle følsomhedsdiske.