Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Dispenser for antimikrobiel modtagelighed, 150 mm, 12-pladser
Beskrivelse
Placer antimikrobielle følsomhedsdiske nøjagtigt på dit foretrukne medie, når du udfører manuelle antimikrobielle følsomhedstestmetoder ved hjælp af en selvtamping Thermo Scientific™ Remel™ Dispenser for antimikrobiel modtagelighed.
En af de enkleste og mest udbredte metoder til følsomhedstestning, diskdiffusion er ekstremt fleksibel og tilbyder en bred vifte af antibiotika og koncentrationer, som nemt kan ændres efter behov.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
- Inokulum niveau
- Tilstedeværelse af forurening
- Resistente mutanter
- Beta-lactamase aktivitet
- Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Kun til brug med Oxoid Antimikrobielle følsomhedsskiver |
| Oversigt | Remel Dispenser til antimikrobiel modtagelighed |
| Produkttype | Dispenser til antimikrobiel modtagelighed |
| Antal steder | 12-plads |
| Mængde | 1 dispenser/PK. |