Få mere at vide
Thermo Scientific™ Antibiotisk Medium No. 3 Assay Bouillon (Dehydreret)
Artikelnummer. 13235859
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
13235859 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 13235859 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0287B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør seriel fortyndingsanalyse af penicillin og andre antibiotika med dette medium.
Udfør seriefortyndingsanalyse af penicillin og andre antibiotika med Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotikum Medium nr. 3 Assay Bouillon (Dehydreret). Antibiotisk Medium No. 3 Assay Bouillon bruges som bouillonmedium i turbidimetrisk eller seriel fortyndingsanalyse af en lang række antibiotika med Staphylococcus aureus .
Antibiotisk Medium No. 3 Assay Bouillon bruges som bouillonmedium i turbidimetrisk eller seriel fortyndingsanalyse af en lang række antibiotika med Staphylococcus aureus .
Ved at drage fordel af moderne teknologi er dette medie baseret på den originale `Penassay Bouillon.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt Antibiotikum Medium nr. 3
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 28,6L medium
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.