missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Antibiotikum Medium nr. 1 (Dehydreret)

Artikelnummer. 10649364
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10649364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10649364 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0327B

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Udfør mikrobiologisk analyse af antibiotika med frølaget af Antibiotikum Medium No.1

Udfør mikrobiologisk analyse af antibiotika med frølaget af Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotisk Medium No.1 (Dehydreret). Dette er et af de vigtigste medier i arbejdet med antibiotikaanalyse, og det er i en specielt modificeret form for at udnytte egenskaberne ved Oxoid Agar nr.1. (LP0011).

Visse agarer har inhiberende egenskaber over for nogle antibiotika, især streptomycin, kanamycin, polymyxin B og neomycin 1 . Oxoid Antibiotikum Medium No.1 deler ikke disse hæmmende egenskaber og er derfor særligt velegnet til antibiotisk analysearbejde.

Antibiotikum Medium No.1 er et anbefalet medium til frølaget ved fremstilling af plader til mikrobiologiske assay af antibiotika.

  • Mediet anvendes som en frøagar med Micrococcus flavus til pladeanalysen af bacitracin; med Sarcina lutea til pladeanalysen af chloramphenicol og med Staphylococcus aureus til analysen af kanamycinsulfat, penicillin G, natriummethicillin og natriumoxacillin.
  • Anvendes som en baseagar i analysen af antallet af lægemidler som chloramphenicol, kanamycinsulfat, colistinsulfat, natriummethicillin, natriumoxacillin og vancomycinhydrochlorid.

Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.

Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance Industriel reference: AOAC , FDA, USDA, ISO .
Oversigt Antibiotikum Medium nr. 1
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 18,5L medium
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.