Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Pladeholder
Artikelnummer. 10046302
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10046302
Brand: Thermo Scientific™ AG0029A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Oxoid AnaeroJar Pladebærer er til brug med AnaeroJar 2,5L, delnr. AG0025A.
OxoidAnaeroJar Plate Carrier er til brug med AnaeroJar 2,5L, delnr. AG0025A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type AnaeroJar Pladeholder
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde Hver