Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ O-ring
Artikelnummer. 10118052
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10118052 5/pakke Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10118052 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AG0030A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00 DKK
    338.69 DKK / Pakke med 5
    Spare 57.31 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Oxoid AnaeroJar O-ring er til brug med AnaeroJar 2,5L, delnr. AG0025A.
Oxoid AnaeroJar O-ring er til brug med AnaeroJar 2,5L, delnr. AG0025A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type AnaeroJar O-ring
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde 5/pakke