Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Base, Jar
Artikelnummer. 10341013
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341013 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 10341013 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AG0026A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1511.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.42 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Oxoid AnaeroJar Base er en krukkebase af polycarbonat til brug med AnaeroJar 2,5L, delnr. AG0025A.
Oxoid AnaeroJar Base er en krukkebase af polycarbonat til brug med AnaeroJar 2,5L, delnr. AG0025A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type AnaeroJar Grundlag
Format Oval krukke
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde 1 hv.