Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Kompakt tætningsklemme
Artikelnummer. 10128052
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10128052 5/pakke Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10128052 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AN0005C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 DKK
    186.11 DKK / Pakke med 5
    Spare 1.89 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug med AnaeroGen Kompakt nr. AN0010C; Kompakt plastpose, nr. AG0020C; Kompakt pose, nr. AN0020D; Thermo Scientific™ CampyGen™ Kompakt pose, nr. CN0020C.
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Kompakt tætningsklemme er til brug med AnaeroGen Kompakt varenr. AN0010C; Kompakt plastpose, delnr. AG0020C; AnaeroGen Kompakt pose, delnr. AN0020D; Thermo Scientific™ CampyGen™ Kompakt pose, delnr. CN0020C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kompakt tætningsklemme
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde 5/pakke