Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Kompakte poser
Artikelnummer. 12044940
Skift visning
Mængde:
10 stk./pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde unitSize
12044940 10 stk./pk. Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 12044940 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AN0020C
Oxoid AnaeroGen Compact Sachet er et simpelt anaerobt gasgeneratorsystem til anaerob inkubation af op til 4 petriskåle eller et identifikationspanel.
Oxoid AnaeroGen Compact Sachet er et simpelt anaerobt gasgeneratorsystem til anaerob inkubation af op til 4 petriskåle eller et identifikationspanel.
  • Brug 1 pose / kompakt plastpose
  • Brug sammen med kompakt plastpose, delnr. AG0020C og AnaeroGen™ Kompakt tætningsklemme, delnr. AN0005C
Indeholder: 20 poser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type AnaeroGen Kompakte poser
Inkluderer 20 poser
Mængde 10 stk./pk.