Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ 2,5 l pose
Artikelnummer. 10269582
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10269582 10 stk./pakke Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10269582 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AN0025A
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 2,5L poser er anaerobe gasgenererende poser til brug med Thermo Scientific™ Oxoid 2,5 l krukke, delnr. AG0025A (medfølger ikke).
Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen 2,5L poser er anaerobe gasgenererende poser til brug med Thermo Scientific™ Oxoid 2,5 l krukke, delnr. AG0025A.
  • Der kræves ikke vand eller katalysator
  • Der produceres ingen brintgas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sachet
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde 10 stk./pakke
Volumen (metrisk) 2.5 L