Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerobic System Schrader Valve Core
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Oxoid Anaerobic System Schrader Valve Core is for use with Thermo Scientific™ Oxoid 3.5L Anaerobic Jar, Part No. HP0011A.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Anaerobic System Schrader Valve Core |
| Produktlinje | Thermo Scientific Oxoid |
| Mængde | 10/Pk. |