Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerobt system Schrader Ventil Chuck plus Clip, trykmåler
Artikelnummer. 11463969
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463969 1 hv. Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11463969 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HP0020A
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Oxoid Anaerobt system Schrader Ventil Chuck plus Clip er til brug med Thermo Scientific™ Oxoid 3,5 l anaerob krukke, delnr. HP0011A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Anaerobt system Schrader Ventil Chuck plus Clip
Inkluderer Trykmåler
Produktlinje Thermo Scientific Oxoid
Mængde 1 hv.