Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerob pladebærer, rustfrit stål
Artikelnummer. 10401303
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10401303
Brand: Thermo Scientific™ HP0026A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Oxoid Anaerob Plate Carrier er til brug med Thermo Scientific™ Oxoid 3,5 L anaerobe krukker, delnr. HP0011A, HP0031A.
Oxoid Anaerob Plate Carrier er til brug med Thermo Scientific™ Oxoid 3,5 L anaerobe krukker, delnr. HP0011A, HP0031A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Anaerob pladebærer
Mængde Hver
Materiale Rustfrit stål