Få mere at vide
Thermo Scientific™ Anaerob basal bouillon (dehydreret)
Artikelnummer. 10556723
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10556723 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10556723 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0957B
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk anaerobe mikroorganismer, især Bacteroides spp. og andre kræsne anaerober med dette medium.
Dyrk anaerobe mikroorganismer, især Bacteroides spp. og andre kræsne anaerober med Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerob basal agar (dehydreret). Anaerobe Basal Bouillon er formuleret ud fra en række næringsstoffer, som er udvalgt til at optimere genopretningen og væksten af størstedelen af anaerobe organismer af klinisk betydning.
Anaerobe Basal Agar indeholder peptoner, omhyggeligt udvalgt til at understøtte god vækst af anaerobe bakterier og gærekstrakt som vitaminkilde. Stivelse er til stede for at absorbere eventuelle giftige metabolitter 1 . Tilstrækkelig arginin tilsættes for at sikre væksten af Eubacterium lentum 2 , mens hæmin og vitamin K er vækstfaktorer, der kræves af mange Bacteroides- arter 3 . Hæmin er også påkrævet af Porphyromonas -arter. Natriumsuccinat forbedrer væksten af Prevotella melaninogenica og Bacteroides arter 4 . Natriumpyruvat tilsættes som energikilde til asaccharolytiske kokker såsom Veillonella. Det virker også på samme måde som katalase og nedbryder spor af hydrogenperoxid, som kan dannes ved påvirkning af molekylært oxygen på mediekomponenter 5 . L-cysteinhydrochlorid og dithiothreitol er reduktionsmidler, og cystein har også vist sig at stimulere væksten af nogle anaerobe 6 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Anaerob basal bouillon
Form Pulver
Produkttype Mikrobiologiske medier
Til brug med (applikation) Sundhedspleje
Mængde 500 g