Få mere at vide
Thermo Scientific™ Anaerob basal agar (dehydreret)
Artikelnummer. 10229372
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10229372 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10229372 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0972B
Dyrk anaerobe mikroorganismer, især Bacteroides spp. og andre kræsne anaerober med dette medium.
Dyrk anaerobe mikroorganismer, især Bacteroides spp. og andre kræsne anaerober med Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerob basal agar (dehydreret). Bacteroides spp. er anaerobe bakterier, der bor i fordøjelseskanalen. Bakterierne opretholder et komplekst og generelt gavnligt forhold til værten, når de fastholdes i tarmen, men når de undslipper dette miljø, kan de forårsage betydelig patologi, herunder bakteriemi og abscesdannelse på flere kropssteder. Anaerob basal agar, der er meget nærende, anbefales til kræsne organismer som Bacteroides spp.
Anaerobe Basal Agar indeholder peptoner, omhyggeligt udvalgt til at understøtte god vækst af anaerobe bakterier og gærekstrakt som vitaminkilde. Stivelse er til stede for at absorbere eventuelle giftige metabolitter 1 . Tilstrækkelig arginin tilsættes for at sikre væksten af Eubacterium lentum 2 , mens hæmin og vitamin K er vækstfaktorer, der kræves af mange Bacteroides- arter 3 . Hæmin er også påkrævet af Porphyromonas -arter. Natriumsuccinat forbedrer væksten af Prevotella melaninogenica og Bacteroides arter 4 . Natriumpyruvat tilsættes som energikilde til asaccharolytiske kokker såsom Veillonella. Det virker også på samme måde som katalase og nedbryder spor af hydrogenperoxid, som kan dannes ved påvirkning af molekylært oxygen på mediekomponenter 5 . L-cysteinhydrochlorid og dithiothreitol er reduktionsmidler, og cystein har også vist sig at stimulere væksten af nogle anaerobe 6 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Anaerob basal agar
Form Pulver
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 500 g
Kun til laboratoriebrug