Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid An-Ident-diske
Beskrivelse
Indeholder
- Erythromycin, 60 μg
- Rifampin, 15 μg
- Colistin, 10 μg
- Penicillin, 2U
- Kanamycin, 1000 μg
- Vancomycin, 5 μg
Ordreinfo
Medfølger 50 diske pr. patron; 6 patroner/sæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Detekterbare analytter | Gram-negative anaerobe organismer |
| Type | Oxoid An-Ident-diske |
| Inkluderer | Erythromycin 60 μg, Rifampin 15 μg, Colistin 10 μg, Penicillin 2U, Kanamycin 1000 μg, Vancomycin 5 μg |
| Mængde | 50 diske |