Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Amoxycillin antimikrobielle følsomhedsdiske
Artikelnummer. 11953032
Skift visning
Koncentration:
10 μg
2 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
11953032 2 μg Pakke med 250
11933992 25 μg Pakke med 250
11952962 10 μg Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11953032 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CT0060B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 DKK
    167.34 DKK / Pakke med 250
    Spare 87.66 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, letanvendelige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Amoxycillin antimikrobielle følsomhedsdiske.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
  • Inokulum niveau
  • Tilstedeværelse af forurening
  • Resistente mutanter
  • Beta-lactamase aktivitet
  • Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antimikrobielle midler Amoxycillin
Certificeringer/compliance Overholder BSAC retningslinjer
Koncentration 2 μg
Oversigt Oxoid Amoxycillin antimikrobielle følsomhedsskiver
Antibiotikum kode AML
Produkttype Antimikrobiel susceptibilitetsskive
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
nr. pr. pakke 5 Patroner/Pk.
Emballagetype 50 diske/patron
Mængde 50 diske/patron
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.