Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar teknisk
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Beskrivelse
Oxoid Agar Technical (agar nr. 3) er en bakteriologisk agar til almen brug.
- Normal arbejdskoncentration 1,2 %
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Agar Tech (agar nr. 3) 5 kg |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 5 kg |
Kun til laboratoriebrug