Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar teknisk
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Descripción
Oxoid Agar Technical (agar nr. 3) er en bakteriologisk agar til almen brug.
- Normal arbejdskoncentration 1,2 %
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | Agar Tech (agar nr. 3) 5 kg |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 5 kg |
Kun til laboratoriebrug
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido