Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar bakteriologisk
Artikelnummer. 10055782
Mængde:
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 10055782
Brand: Thermo Scientific™ LP0011T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxoid Agar Bacteriological (agar nr. 1) er en klar oprenset bakteriologisk agar med høj gelstyrke, der er kompatibel med alle dyrkningsmedier.
Oxoid Agar Bacteriological (agar nr. 1) er en klar oprenset bakteriologisk agar med høj gelstyrke, der er kompatibel med alle dyrkningsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Agar nr. 1, bakteriologisk
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 5 kg