Få mere at vide
Oxoadipic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16424768 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16424768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11322710mg
MedChemExpress Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxoadipic acid
Fysisk form Solid
CAS 3184-35-8
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H8O5
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (1561.33 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(CCCC(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 160.12
Formel vægt 160.12
Procent renhed 98.0%