missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxo Thiamine, TRC

Artikelnummer. 30417608
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417608 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO86420050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one
CAS 490-82-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H16 N4 O2 S
Mængde 50 mg
Synonym Thiamine Hydrochloride Imp. D (EP), Thiamine Imp. D (EP), 4-Thiazolin-2-one','3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl- (6CI,8CI), 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolone, Thiamin thiazolone, Thiamine Hydrochloride Impurity D, Thiamine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H16N4O2S/c1-7-10(3-4-17)19-12(18)16(7)6-9-5-14-8(2)15-11(9)13/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMIL CC1=C(CCO)SC(=O)N1Cc2cnc(C)nc2N
IUPAC navn 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 280.35
Formel vægt 280.346
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.