missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxo Sotalol-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxo Sotalol-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346605-37-5 |
| Molekylær formel | C12 H12 D6 N2 O3 S • HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4'-[(Isopropylamino)acetyl]methanesulfonanilide-d6 Hydrochloride, N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]methanesulfonamide-d6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])NCC(=O)C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C.Cl |
| IUPAC navn | N-(4-((propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)glycyl)phenyl)methanesulfonamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.85 |
| Formel vægt | 312.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?