missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxo-Pemetrexed acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 193265-47-3 |
| Molekylær formel | C15H14N4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Oxo-Pemetrexed acid, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]- (ACI), 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid (ACI), Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]- (9CI), 4-[2-(2-Amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O4/c16-15-18-11-10(13(21)19-15)9(12(20)17-11)6-3-7-1-4-8(5-2-7)14(22)23/h1-2,4-5,9H,3,6H2,(H,22,23)(H4,16,17,18,19,20,21) |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)CCC2C3=C(N=C2O)NC(=N)N=C3O |
| IUPAC navn | 4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.3 |
| Formel vægt | 314.1015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?