Få mere at vide
Oxo-MDV 3100 (Oxo-enzalutamide), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxo Enzalutamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16F4N4O3/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30) |
| Formel vægt | 448.1159 |