Få mere at vide
Diversey™ Oxivir Excel Desinfektionsservietter
Dimensioner (L x B):
15 x 17 cm
26 x 20 cm
26 x 20 cm (10 x 8 tommer)
Format:
Beholder, PT02
Flowpakke
Emballagemængde:
100 Servietter/Pk., 1 Pk.
160 vådservietter/pakke, 6 pakker
30 vådservietter/pakke, 12 pakker
Beskrivelse
- Et-trins rengøringsdesinfektionsmiddel med bredspektret effektivitet og korte kontakttider
- Oxivir Excel Wipe kan bruges på ikke-invasivt medicinsk udstyr og ikke-porøse overflader
- Fuld viruspåstand inklusive ikke-indkapslede og indkapslede vira såsom SARS-CoV-2 på kun 30 sekunder
- Kraftig overfladeaktivt stofpakke giver fremragende rengøringsydelse, inklusive afkalkning og kalkbegrænsning
- Ingen fareklassificering
- Drevet af AHP Teknologi (Accelereret hydrogenperoxid)
- AHP Formuleringen er skånsom mod overflader, hvilket forlænger udstyrets levetid
- Fremragende brugersikkerhedsprofil - ingen PPE påkrævet
- Indeholder ikke luftvejsirriterende stoffer
- Velegnet til brug i højrisikoområder, herunder intensivafdeling, OR , NICU og patientstuer
- Duftfri
- Ingen skylning nødvendig
- Sikrere for miljøet og brugeren, da AHP aktive stoffer nedbrydes til vand og ilt. Fri for flygtige organiske forbindelser (VOC'er)
- Medicinsk udstyr Klasse IIa
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Wipe til alle formål |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Længde (metrisk) | 26 cm |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Oversigt | Kun for DK, FI, NO og SE |
| Dimensioner (L x B) | 26 x 20 cm (10 x 8 tommer) |
| Format | Flowpakke |
| Til brug med (applikation) | Virusdræbende servietter til alle formål |
| Vis mere |
De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravet i EU's vaskemiddelforordning, EC 648/2004