Få mere at vide
Diversey™ Oxivir Excel Koncentrere
Artikelnummer. 17231614
Skift visning
Oversigt:
For AT Kun , CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE
Artikelnummer. Oversigt
17231614 For AT Kun , CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE
1 options
Artikelnummer. 17231614 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 100941436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1529.00 DKK
    1346.90 DKK / Pakke med 2
    Spare 182.10 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højkoncentreret et-trins desinfektionsmiddel til ikke-invasivt medicinsk udstyr og ikke-porøse overflader.
  • Effektiv mod bakterier, vira og gær
  • Fuld viruspåstand inklusive ikke-indkapslede og indkapslede vira såsom SARS-CoV-2 på kun 30 sek.
  • Omfattende testet i forhold til europæiske normer
  • Kraftig overfladeaktivt stofpakke giver fremragende rengøringsydelse, inklusive afkalkning og kalkbegrænsning
  • Fremragende brugersikkerhedsprofil reducerer medarbejderrisiko
  • Ingen fareadvarsler i fortynding
  • Baseret på Diverseys patenterede AHP formulering (Accelereret hydrogenperoxid)
  • AHP Formuleringen er skånsom mod overflader, hvilket forlænger udstyrets levetid
  • Indeholder ikke luftvejsirriterende stoffer
  • Medicinsk udstyr Klasse IIa
  • Oxivir Excel kan bruges på enhver hård overflade, der normalt forekommer i laboratorie-, produktions- og ikke-produktionsmiljøer, herunder rustfrit stål, glas, akryl og PVC. Den er ikke egnet til brug på marmor, kobber, messing eller andre overflader, der er følsomme over for oxidative midler.
Tekniske data
Produkttype Desinfektionskoncentrat
pH 1.95
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Patenteret Accelerated Hydrogen Peroxide formulering (konc.)
Beholdertype Kande
Oversigt For AT Kun , CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE
Mængde 2 Pk.
Volumen (metrisk) 5 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxivir Excel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alkylbenzenesulphonic acid, propanol, hydrogen peroxide
De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravet i EU's vaskemiddelforordning, EC 648/2004