Få mere at vide
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16367616
Type:
OxiTop™-IDS 1
OxiTop™-IDS 12
OxiTop™-i 2
OxiTop™-i 6
OxiTop™-i B
OxiTop™-i IS 12
OxiTop™-i IS 6
OxiTop™-i SET 2
Artikelnummer. 16367616
Brand: WTW™ 208264
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System er designet til selvkontrol af BOD-måling med ufortyndede prøver (i henhold til DIN EN 1899-2) ved måleområder op til 4000 mg/l.
  • OxiTop™ er et respirometrisk målesystem med topmonteret sensor til selvkontrolmåling af BOD med ufortyndede prøver (DIN EN 1899 -2)
  • Måleområder op til 4000 mg/l BOD muligt
  • Ingen grund til at konvertere data - direkte input af prøvevolumen
  • Direkte visning af BOD-værdien på målehovedets skærm
  • Menubetjent med baggrundsbelyst grafisk LCD, kontrol-LED og betjeningsknapper til direkte BOD-aflæsninger, forvalg af volumen, valgbar måletid mellem 1 og 7 dage, visning af målekurve, visning af aktuelle aflæsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type OxiTop™-i SET 2
Display Type Baggrundsbelyst grafisk LCD
Rækkevidde Måleområder op til 4000 mg/l BOD muligt
Inkluderer To OxiTop™-i målehoveder (1 x blå, 1 x grå), to prøveflasker PF 600, to gummihylstre GK 600 og to magnetiske rørestave RST 600