Få mere at vide
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
Beskrivelse
- OxiTop™ er et respirometrisk målesystem med topmonteret sensor til selvkontrolmåling af BOD med ufortyndede prøver (DIN EN 1899 -2)
- Måleområder op til 4000 mg/l BOD muligt
- Ingen grund til at konvertere data - direkte input af prøvevolumen
- Direkte visning af BOD-værdien på målehovedets skærm
- Menubetjent med baggrundsbelyst grafisk LCD, kontrol-LED og betjeningsknapper til direkte BOD-aflæsninger, forvalg af volumen, valgbar måletid mellem 1 og 7 dage, visning af målekurve, visning af aktuelle aflæsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Type | OxiTop™-i B |
| Display Type | Baggrundsbelyst grafisk LCD |
| Rækkevidde | Måleområder op til 4000 mg/l BOD muligt |
| Inkluderer | Ét OxiTop™-i målehoved, blå |