Få mere at vide
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16223561
Skift visning
Type:
OxiTop™-IDS 1
OxiTop™-IDS 12
OxiTop™-i 2
OxiTop™-i 6
OxiTop™-i B
OxiTop™-i IS 12
OxiTop™-i IS 6
OxiTop™-i SET 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
16223561 OxiTop™-i 6
16347231 OxiTop™-i B
16273951 OxiTop™-i IS 12
16219020 OxiTop™-i IS 6
16308605 OxiTop™-i 2
16458763 OxiTop™-IDS 1
16391736 OxiTop™-IDS 12
16367616 OxiTop™-i SET 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16223561 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 208276
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System er designet til selvkontrol af BOD-måling med ufortyndede prøver (i henhold til DIN EN 1899-2) ved måleområder op til 4000 mg/l.
  • OxiTop™ er et respirometrisk målesystem med topmonteret sensor til selvkontrolmåling af BOD med ufortyndede prøver (DIN EN 1899 -2)
  • Måleområder op til 4000 mg/l BOD muligt
  • Ingen grund til at konvertere data - direkte input af prøvevolumen
  • Direkte visning af BOD-værdien på målehovedets skærm
  • Menubetjent med baggrundsbelyst grafisk LCD, kontrol-LED og betjeningsknapper til direkte BOD-aflæsninger, forvalg af volumen, valgbar måletid mellem 1 og 7 dage, visning af målekurve, visning af aktuelle aflæsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type OxiTop™-i 6
Display Type Baggrundsbelyst grafisk LCD
Rækkevidde Måleområder op til 4000 mg/l BOD muligt
Inkluderer Seks OxiTop™-i målehoveder (3 x blå, 3 x grå)