Få mere at vide
Oxirane-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxirane-2-carboxylic Acid |
| CAS | 503-11-7 |
| Molekylær formel | C3 H4 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Glycidic Acid, Oxiranecarboxylic Acid, 2,3-Epoxypropionic Acid, Epihydrinic Acid, Ethylene Oxide-carboxylic Acid, 2,3-Epoxy-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H,4,5) |
| SMIL | OC(=O)C1CO1 |
| IUPAC navn | oxirane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.062 |
| Formel vægt | 88.016 |