Få mere at vide
Oxiracetam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxiracetam |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10) |
| Formel vægt | 158.0691 |