Få mere at vide
Oxiracetam, Mikromol™
Artikelnummer. 17974366
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17974366 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17974366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1406.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxiracetam
CAS 62613-82-5
Analyt- eller komponentnavne Oxiracetam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H10 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10)
SMIL NC(=O)CN1CC(O)CC1=O
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 158.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.0691 g/mol