Få mere at vide
Oxiracetam, Mikromol™
Beskrivelse
Oxiracetam
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxiracetam |
| CAS | 62613-82-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxiracetam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10) |
| SMIL | NC(=O)CN1CC(O)CC1=O |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide |
| Vis mere |