Få mere at vide
Oxindole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16479406 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16479406 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0061
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxindole
CAS 59-48-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H7NO
Mængde 100 mg
Synonym Indolin-2-one
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (751.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98.82%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease